Learn More
UMI-77, MedChemExpress
Código de producto. 16463567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463567 50 mg 50 miligramos
16447548 10 mg 10 miligramos
16410028 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16463567
Marca: Medchem Express HY18628
MedChemExpress UMI-77 is a selective Mcl-1 inhibitor, which shows high binding affinity to Mcl-1 (IC50=0.31 μM). UMI-77 binds to the BH3 binding groove of Mcl-1 with Ki of 490 nM, showing selectivity over other members of anti-apoptotic Bcl-2 members.
UMI-77 is a selective Mcl-1 inhibitor, which shows high binding affinity to Mcl-1 (IC50=0.31 μM). UMI-77 binds to the BH3 binding groove of Mcl-1 with Ki of 490 nM, showing selectivity over other members of anti-apoptotic Bcl-2 members.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UMI-77
CAS 518303-20-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14BrNO5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (59.79 mM)
SMILES O=C(O)CSC1=CC(NS(=O)(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C3C=CC=CC3=C1O
Peso molecular (g/mol) 468.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death