Learn More
Umeclidinium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16487717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487717 5 mg 5 miligramos
16464988 10 mg 10 miligramos
16425756 100 mg 100 miligramos
16411237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12100
MedChemExpress Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Umeclidinium bromide
Forma física Solid
CAS 869113-09-7
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34BrNO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GSK573719A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (66.86 mM)
SMILES OC(C12CC[N+](CC2)(CCOCC3=CC=CC=C3)CC1)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 508.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.49
Porcentaje de pureza 96.01%