Learn More
Umbelliferone, MedChemExpress
Código de producto. 16469106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469106 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0573
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Umbelliferone
CAS 93-35-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 7-Hydroxycoumarin Hydrangin NSC 19790
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (41.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C(O)C=C2O1
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death