Learn More
UM-164, MedChemExpress
Código de producto. 16497307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497307 5 mg 5 miligramos
16444598 10 mg 10 miligramos
16440897 50 mg 50 miligramos
16435446 100 mg 100 miligramos
16403156 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112182
MedChemExpress UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.
UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UM-164
Forma física Solid
CAS 903564-48-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31F3N8O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo DAS-DFGO-II
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (7.80 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN=C(NC2=NC(C)=NC(N3CCN(CCO)CC3)=C2)S1)NC4=CC(NC(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)=CC=C4C
Peso molecular (g/mol) 640.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.68
Porcentaje de pureza 98.91%