Learn More
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nucleic Acid Labeling Kit
Código de producto. 10666333
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Excitación/emisión:
492/520 nm
555/570 nm
588/615 nm
650/670 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte Excitación/emisión Tamaño de la unidad
10666333 Alexa Fluor™ 647 650/670 nm cada uno
10144382 Alexa Fluor™ 488 492/520 nm cada uno
10266962 Alexa Fluor™ 546 555/570 nm cada uno
10798463 Alexa Fluor™ 594 588/615 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10666333 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor U21660
 Artículo restringido
En stock
Achieve unparalleled precision and sensitivity in your fluorescence-based applications from FISH to real-time PCR. With a streamlined, non-enzymatic labeling process and a broad selection of vibrant dyes, ULYSIS kits ensure your nucleic acids are ready for any challenge.
ULYSIS nucleic acid labeling kits provide a unique method for attaching a fluorescent dye to nucleic acids. The labeling reagent in the kit reacts with the N7 of guanine to form a stable coordination complex, and the reaction is simple and fast - just heat denature DNA (5 minutes), add the label (react for 15 minutes), then purify.
Los kits de etiquetado de ácidos nucleicos ULYSIS™ ofrecen un método único para unir un colorante fluorescente a los ácidos nucleicos. El reactivo de etiquetado en el kit reacciona con la posición N7 de guanina para formar un complejo de coordinación estable, y la reacción es rápida y sencilla. Solo tiene que calentar el ADN desnaturalizado (cinco minutos), añadir el etiquetado (reacciona durante 15 minutos), y luego purificar.
Especificaciones del etiquetado de ácidos nucleicos ULYSIS™:
  • Colorante (Excitación/emisiones): Alexa Fluor™ 647 (650/670 nm)
  • La reacción de etiquetado se completa en tan solo 15 minutos
  • Disponible en varios colores de tinte Alexa Fluor™
    La sonda etiquetada resultante es útil para:
  • Dot, Northern y Southern Blotting
  • Hibridación de ARN y ADN in situ
  • Hibridación in situ fluorescente multicolor (mFISH)
  • Hibridación genómica comparativa (HGC)
  • Análisis de micromatrices
    Etiquetado fiable con el Universal Linkage System
    Desarrollamos esta serie de kits ULYSIS™ para permitir el acoplamiento rápido y sencillo de nuestros tintes Alexa Fluor™ a las bases purinas en polímeros de ácido nucleico. El método, el Universal Linkage System (ULS™), se basa en el uso de un complejo de tinte de platino (propiedad de KREATECH Diagnostics), que forma un aducto estable con la posición N7 de la guanina y, en menor medida, bases de adenina en el ADN, ARN, PNA y los oligonucleótidos. El resultado es un método no enzimático fiable para el etiquetado de ácidos nucleicos.
    El etiquetado es rápido y sencillo
    La reacción de etiquetado suele tardar solo unos 15 minutos, y la separación de los ácidos nucleicos etiquetados del complejo ULS™ que no ha reaccionado puede lograrse mediante el uso de un sencillo procedimiento de columna de centrifugado. El ADN de más de ∼1000 pares de bases requiere una digestión de ADNasa de 10 minutos antes del etiquetado, lo que optimiza el etiquetado y fragmenta la sonda para una hibridación eficaz.
    Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
    Para conocer las diferentes opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos, consulte la sección 8.2 titulada Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos del Manual de Molecular Probes™, lea Amplificación de ácidos nucleicos y perfiles de expresión, o vea una lista de nuestros kits.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (- 5 a - 30 °C) y proteger de la luz.
    Necesario pero no incluido: columnas de centrifugación basadas en filtración de gel para la purificación del ADN etiquetado a partir de exceso de reactivo de etiquetado
    Color Far-red
    Método de detección Fluorescencia
    Formato Kit
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
    Tipo de producto final Sondas (ARN etiquetado), sondas (ADN etiquetado), oligos (etiquetados)
    Tipo de muestra DNA/RNA
    Labeling Target ADN (general), oligos, ARN (general)
    Excitación/emisión 650/670 nm
    Para utilizar con (aplicación) Dot blot, Northern blot, Southern blot, RNA in situ hybridization, DNA in situ hybridization, Multicolor fluorescence in situ hybridization (mFISH), Comparative genome hybridization (CGH), Microarray analysis
    Incluye etiqueta o tinte Sí
    Método de etiquetado Etiquetado directo
    Línea de productos Alexa Fluor, Ulysis
    Tipo de producto Kits de etiquetado de ácidos nucleicos
    Cantidad 1 Kit
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Mostrar más Mostrar menos
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Ulysis Alexa Fluor 647 Nucleic Acid Labeling Kit
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    Consejos de prudencia
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
    • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
    • P362-Quitar las prendas contaminadas.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfoxide