Learn More
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nucleic Acid Labeling Kit
Descripción
ULYSIS nucleic acid labeling kits provide a unique method for attaching a fluorescent dye to nucleic acids. The labeling reagent in the kit reacts with the N7 of guanine to form a stable coordination complex, and the reaction is simple and fast - just heat denature DNA (5 minutes), add the label (react for 15 minutes), then purify.
Especificaciones del etiquetado de ácidos nucleicos ULYSIS™:
La sonda etiquetada resultante es útil para:
Etiquetado fiable con el Universal Linkage System
Desarrollamos esta serie de kits ULYSIS™ para permitir el acoplamiento rápido y sencillo de nuestros tintes Alexa Fluor™ a las bases purinas en polímeros de ácido nucleico. El método, el Universal Linkage System (ULS™), se basa en el uso de un complejo de tinte de platino (propiedad de KREATECH Diagnostics), que forma un aducto estable con la posición N7 de la guanina y, en menor medida, bases de adenina en el ADN, ARN, PNA y los oligonucleótidos. El resultado es un método no enzimático fiable para el etiquetado de ácidos nucleicos.
El etiquetado es rápido y sencillo
La reacción de etiquetado suele tardar solo unos 15 minutos, y la separación de los ácidos nucleicos etiquetados del complejo ULS™ que no ha reaccionado puede lograrse mediante el uso de un sencillo procedimiento de columna de centrifugado. El ADN de más de ∼1000 pares de bases requiere una digestión de ADNasa de 10 minutos antes del etiquetado, lo que optimiza el etiquetado y fragmenta la sonda para una hibridación eficaz.
Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
Para conocer las diferentes opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos, consulte la sección 8.2 titulada Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos del Manual de Molecular Probes™, lea Amplificación de ácidos nucleicos y perfiles de expresión, o vea una lista de nuestros kits.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (- 5 a - 30 °C) y proteger de la luz. Necesario pero no incluido: columnas de centrifugación basadas en filtración de gel para la purificación del ADN etiquetado a partir de exceso de reactivo de etiquetado |
| Color | Verde |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Formato | Kit |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 488 |
| Tipo de producto final | Sondas (ARN etiquetado), sondas (ADN etiquetado), oligos (etiquetados) |
| Tipo de muestra | DNA/RNA |
| Labeling Target | ADN (general), oligos, ARN (general) |
| Excitación/emisión | 492/520 nm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dot blot, Northern blot, Southern blot, RNA in situ hybridization, DNA in situ hybridization, Multicolor fluorescence in situ hybridization (mFISH), Comparative genome hybridization (CGH), Microarray analysis |
| Mehr anzeigen |