Learn More
Biochrom™ Ultrospec 7500 Ultravioleta-Visible Espectrofotómetro
Código de producto. 17717359 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis de control local
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17717359 Espectrofotómetro UV-Vis de control local cada uno
1 options
Código de producto. 17717359 Proveedor Biochrom™ N.º de proveedor 80214060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10325.00€
    9739.80€ / paquete de 1
    Ahorro 585.20€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El Ultrospec 7500 es un instrumento fácil de usar con una funcionalidad de rendimiento muy avanzada y un modo sofisticado GLP para garantizar resultados de alta calidad, consistentes y fiables. Versátil y preciso, este instrumento es ideal para cualquier laboratorio de fabricación o producción.
  • Pantalla táctil con iconos de fácil uso para una configuración «plug and play» verdadera
  • Carrusel de muestras automatizado de 8 celdas suministrado de serie
  • Robusto, compacto y fiable para uso general o de laboratorio fuertemente regulado
  • Combina los modos de medición básicos con las funciones de desarrollo de método y la funcionalidad de software mejorada
  • Se puede actualizar con el software de control de PC Resolution CFR para cumplir con la norma 21 CFR Parte 11
  • Proporciona métodos almacenados para la cuantificación de ADN, ARN, oligonucleótidos y proteínas, así como para comprobar la pureza de las muestras
  • Métodos precargados para tintes fluorescentes comúnmente disponibles para muestras anteriores
  • Función de captura de pantalla para capturar y exportar los resultados fácilmente
  • Pantalla táctil LCD en color retroiluminada de 800 x 480 píxeles
  • Lámpara de xenón tipo flash para una mayor vida útil y menores costes de funcionamiento
  • IQ/OQ disponible a pedido
Especificaciones
Intervalo de absorbencia De 190 nm a 1100 nm
Planicidad de línea de base ± 0,002 pico a pico, ± 0,0005 RMS a 340 nm para 0 A
Altura del centro del haz 15 mm
Color Blanco
Intervalo de datos para escanear 1 nm
Tipo de detector Fotodiodo
Pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 510 × 350 × 160 mm
Idiomas Español, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Japonés
Fuente de luz Xenón pulsado
Línea de productos Ultrospec 7000
Ancho de banda espectral < 2 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis de control local
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Selección de longitud de onda 1 nm
Requisitos eléctricos 100 - 240 V
Monocromador Rejilla del cóncavo con corrección de aberración de 1200 líneas/mm
Diseño óptico Óptica de haz dividido
Photometric Accuracy Instrument ± 0,5 % o ± 0,003 A (lo que sea mayor que 546 nm)
Intervalo fotométrico De -3 a +3 A, de 0,1 a 100 % T
Repetibilidad fotométrica ± 0,5 % a 3 A a 546 nm
Impresora incluida Accesorio de impresora disponible
Forma Rectangulares
Garantía Instrumento 2 años, lámpara 3 años
Exactitud de la longitud de onda ± 1 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Frecuencia 50/60 Hz