Learn More
Biochrom El medidor de densidad celular Ultrospec™ 30
Código de producto. 17968480
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro visible
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17968480 Espectrofotómetro visible cada uno
1 options
Código de producto. 17968480 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80300801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor de densidad celular Ultrospec™ 30 mide la densidad de las células en suspensión a 600 nm/OD600.
  • Pequeño, portátil y fácil de usar, el instrumento puede medir las tasas de crecimiento de E. coli, otras bacterias y levaduras
  • Cree y guarde curvas estándar específicas de celda para leerlas una y otra vez
  • También se puede utilizar con estándares McFarland
  • Pantalla táctil intuitiva para un uso fácil de conectar y usar
  • Funciona con baterías y es portátil para usar donde realmente se cultivan células
  • Utiliza una fuente de luz LED en combinación con una fibra óptica avanzada
  • Mano
  • Acepta cubetas de 10 x 10 mm o tubos de ensayo de 16 mm
  • Los tubos de ensayo de 10-12 mm requieren un juego de adaptadores (número de pieza 80-3000-57)
  • Los derrames se pueden limpiar fácilmente de la superficie lisa y el área del compartimiento de la celda se puede lavar con formaldehído u óxido de etileno para esterilizarlo
  • Guarde los resultados a bordo o expórtelos mediante una unidad flash USB
  • Dispositivo compacto y de bajo mantenimiento
  • No se recomienda su uso con líneas celulares de mamíferos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE and UKCA Marked, US and CAN Safety (ETL or equivalent)
Color Negro
Compatibilidad 10 x 10 mm Cuvettes, 16 mm Test Tubes
Conexiones USB-A, USB-C
Descripción CellDensity Meter
Intervalo de detección 600 nm
Tipo de detector Photodiode
Pantalla LCD Touchscreen
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 210 x 50 mm
Idiomas English, Chinese
Fuente de luz LED
Ancho de banda espectral 40 nm
Tipo Espectrofotómetro visible
Tensión 5 V
Wavelength Range 600 nm
Selección de longitud de onda 600 nm
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Bacteria and Yeast Quantification
Interfaz 4.3 in., 480 x 272 Pixel Resolution Backlit LCD Color Display
Diseño óptico LED, Diode Array
Photometric Accuracy Instrument < ± 0.05 A, 1 A using Neutral Density Filter
Intervalo fotométrico Absorbance 0.3 to 2.0 A
Repetibilidad fotométrica ± 0.02 A at 1 A om 10 mm Cuvette
Tipo de tapón USB-C, UK, Euro, USA, China
Consumo de energía 100 to 240 V, 50/60 Hz, 10 W
Forma Round
Mostrar más Mostrar menos
Contains internal rechargeable Li-Ion battery