Learn More
Biochrom Ultrospec™ Medidor de densidad celular de 30
Código de producto. 30694946 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
600 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
30694946 600 nm cada uno
1 options
Código de producto. 30694946 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80300812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00€
    1468.95€ / paquete de 1
    Ahorro 111.05€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Mide la densidad de bacterias y células de levadura en suspensión con un dispositivo compacto y de bajo mantenimiento.
  • Pequeño, portátil y fácil de usar, el instrumento puede medir las tasas de crecimiento de E. coli, otras bacterias y levaduras
  • Cree y guarde curvas estándar específicas de celdas para leerlas una y otra vez
  • También se puede utilizar con estándares McFarland.
  • Pantalla táctil intuitiva para un uso fácil y plug and play
  • Funciona con pilas y es portátil para su uso donde realmente se cultivan las células
  • Utiliza una fuente de luz LED en combinación con una fibra óptica avanzada.
  • De mano
  • Acepta cubetas de 10 x 10 mm o tubos de ensayo de 16 mm
  • Los tubos de ensayo de 10 a 12 mm requieren un juego de adaptadores
  • Los derrames se pueden limpiar fácilmente de la superficie suave y el área de compartimento celular se puede lavar con formaldehído o con óxido de etileno para su esterilización
  • Guarde los resultados a bordo o expórtelos mediante USB unidad flash
  • Dispositivo compacto de bajo mantenimiento
  • No recomendado para uso con estirpes celulares de mamíferos
Especificaciones
Tipo de producto Densímetros celulares
Clasificación ambiental IP20
Pantalla Pantalla táctil LED
temp 600 nm