Learn More
Biochrom Celda desechable Ultrospec 10
Código de producto. 11801772 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Célula desechable
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11801772 Célula desechable 100 PCS
1 options
Código de producto. 11801772 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80200453
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Ultrospec 10 es una cubeta desechable adecuada para su uso en OD600 mediciones de cultivos celulares de bacterias y levaduras.
  • Para usar con Ultrospec 10
  • Fabricada en metacrilato
  • El volumen mínimo de operación es de 2,5 ml.
Especificaciones
Tipo Célula desechable
Material Plástico
Sistema óptico OD600
Intervalo de pH Desde 5 hasta 9
Tensión 9 V