Learn More
Sartorius ULTROSER G
Código de producto. 31908443 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908443 20 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 31908443 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 15950017
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
El sustituto sérico de 20 mL de ULTROSER G puede reemplazar FCS con éxito (suero fetal de ternero) en un medio de cultivo celular.
  • El sustituto del suero Ultroser™ G puede sustituir FCS con éxito (suero fetal de ternero) en un medio de cultivo celular
  • Diseñado para el cultivo in vitro de células dependientes del anclaje
  • Características y ampliación; BeneficiosComposición semidefinida que garantiza la reproducibilidad de lote a lote
  • Bajo contenido proteico
  • Fácil de usar y almacenar
  • El sustituto sérico Ultroser G tiene una concentración cinco veces mayor que el suero fetal de terneros (el 2 % del suero reconstituido de Ultroser G equivale al 10 % de suero fetal en el medio basal)
  • Ultroser G es solo para uso en investigación y no para procedimientos diagnósticos
Especificaciones
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Sustitutivo del suero
Cantidad 20 mL
Esterilidad Estéril