Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision™ Quanto HRP DAB
Código de producto. 12674017 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15mL
60 mL
125mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
15 ml
60 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12674017 125mL 125 ml
12673997 15mL 15 ml
12664007 60 mL 60 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12674017 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TL125QHD
 Artículo restringido
En stock
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB aumenta la rentabilidad y mejora la tinción, ya que ayuda a los laboratorios a seleccionar el anticuerpo que mejor se adecúe a cada prueba.
UltraVision Quanto es la tecnología de esta década en etiquetado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Esta innovadora tecnología de micropolímeros tiene importantes ventajas sobre los sistemas IHC convencionales, ya que permite “detector” penetrar fácilmente en la membrana nuclear, permitiendo al usuario detectar antígenos nucleares sin sacrificar la capacidad de teñir antígenos citoplasmáticos y de membrana. UltraVision Quanto amplifica la señal con anticuerpos primarios de ratón y conejo, lo que lo hace versátil y fácil de usar. El ruido de fondo debido a la unión no específica a las moléculas de biotina endógena se elimina porque UltraVision Quanto no es un sistema basado en biotina/avidina. Se mejora la relación señal-ruido para detectar la expresión baja de antígenos o compensar la afinidad baja con anticuerpos primarios utilizando anticuerpos secundarios y enzimas de gran pureza. El UltraVision En última instancia, Quanto ofrece al usuario un sistema de detección de IHC rápido, fácil de usar y versátil que ofrece una tinción superior de tejidos que tradicionalmente se consideraban difíciles de visualizar.
  • Sensibilidad mejorada al tiempo que se minimiza el fondo— Se puede utilizar tanto con marcadores de baja expresión como de rutina.
  • Mayor sensibilidad para los anticuerpos de conejo— Uso más económico de costosos anticuerpos monoclonales de conejo
  • Costo reducido por prueba— Quanto sigue siendo uno de los sistemas más asequibles disponibles
  • Tiempos de incubación más cortos— Tiempos de ejecución más rápidos
Incluye:TL-060-QHD: Bloque de peróxido de hidrógeno de 60 ml (TA-060-HP), amplificador de anticuerpos primarios Quanto de 60 ml (TL-060-QPB), polímero HRP Quanto de 60 ml (TL-060-QPH), bloque Ultra V de 60 ml (TA-060-UB), 60 ml DAB Sustrato Quanto (TA-060-QHSX), 2 ml DAB Cromógeno Quanto (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: Bloque de peróxido de hidrógeno de 125 ml (TA-125-HP), amplificador de anticuerpos primarios Quanto de 125 ml (TL-125-QPB), polímero HRP Quanto de 125 ml (TL-125-QPH), bloque Ultra V de 125 ml (TA-125-UB), 125 ml DAB Sustrato Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Cromógeno Quanto (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 125mL
Incluye 125 ml de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polímero HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de bloqueo Ultra V (TA-125-UB), 125 ml de sustrato DAB Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml de cromógeno DAB Quanto (TA-004-QHCX)
Requisitos de almacenamiento Conservar entre 2 y 8°ºC. Cada componente es estable hasta 18 meses.
Línea de productos UltraVision
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • UltraVision Quanto Detection
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide