Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision Quanto AP
Código de producto. 12664017 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60mL
125mL
Substrate:
Diaminobenzidina (DAB)
No proporcionado
Enzima:
Fosfatasa alcalina
peroxidasa
Tamaño de la unidad:
125 ml
60 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Substrate Enzima Tamaño de la unidad
12664017 125mL No proporcionado Fosfatasa alcalina 125 ml
12654007 60mL No proporcionado Fosfatasa alcalina 60 ml
15290715 125mL Diaminobenzidina (DAB) peroxidasa 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12664017 Supplier Epredia™ Supplier No. TL125QAL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aumenta la rentabilidad y mejora la tinción, ya que ayuda a los laboratorios a seleccionar el anticuerpo que mejor se adecúe a cada prueba.
UltraVision Quanto AP ha sido validado en combinación con el sistema de sustrato rojo rápido líquido y proporciona cuatro beneficios principales:
Alta sensibilidad: puede usarse para marcadores difíciles y permite una HIER más suave
Mayor sensibilidad para anticuerpos de conejo: uso más económico de los caros anticuerpos monoclonales de conejo. Tinción clara, definida e intensa para lograr un alto contraste
Reducción en los tiempos de incubación para obtener tiempos de ejecución más cortos&bulletc1_end; UltraVision Quanto es la tecnología de esta década en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Esta innovadora tecnología micropolimérica presenta grandes ventajas con respecto a los sistemas de IHQ convencionales, ya que permite que el “detector” penetre fácilmente en la membrana nuclear, permitiendo así al usuario detectar antígenos nucleares sin sacrificar la capacidad de teñir los antígenos presentes en la membrana y el citoplasma. UltraVision Quanto amplifica la señal con anticuerpos primarios de ratón y conejo, por lo que resulta versátil y fácil de utilizar. El ruido de fondo que se produce por la unión inespecífica a moléculas de biotina endógenas se elimina porque el sistema UltraVision Quanto no emplea biotina ni avidina. Se mejora la relación señal-ruido para detectar la expresión baja de antígenos o compensar la afinidad baja con anticuerpos primarios utilizando anticuerpos secundarios y enzimas de gran pureza. En última instancia, UltraVision Quanto proporciona al usuario un sistema de detección inmunohistoquímico rápido, sencillo y versátil que ofrece una tinción superior de tejidos generalmente difíciles de visualizar.
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: Fosfatasa alcalina
  • Cromógeno/sustrato: No proporcionado
Incluye: TL-060-AL: Amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), polímero AP Quanto (TL-060-QAP), solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), polímero AP Quanto (TL-125-QAP), solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cromógeno No proporcionado
Enzima Fosfatasa alcalina
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Substrate No proporcionado
Incluye Amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), polímero AP Quanto (TL-125-QAP), bloqueo Ultra V (TA-125-UB)
Cantidad 125mL