Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision Quanto AP
Código de producto. 12654007 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60mL
125mL
Substrate:
Diaminobenzidina (DAB)
No proporcionado
Enzima:
Fosfatasa alcalina
peroxidasa
Tamaño de la unidad:
125 ml
60 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Substrate Enzima unitSize
12654007 60mL No proporcionado Fosfatasa alcalina 60 ml
12664017 125mL No proporcionado Fosfatasa alcalina 125 ml
15290715 125mL Diaminobenzidina (DAB) peroxidasa 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12654007 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TL060QAL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumenta la rentabilidad y mejora la tinción, ya que ayuda a los laboratorios a seleccionar el anticuerpo que mejor se adecúe a cada prueba.
UltraVision Quanto AP ha sido validado en combinación con el sistema de sustrato rojo rápido líquido y proporciona cuatro beneficios principales:
Alta sensibilidad: puede usarse para marcadores difíciles y permite una HIER más suave
Mayor sensibilidad para anticuerpos de conejo: uso más económico de los caros anticuerpos monoclonales de conejo. Tinción clara, definida e intensa para lograr un alto contraste
Reducción en los tiempos de incubación para obtener tiempos de ejecución más cortos&bulletc1_end; UltraVision Quanto es la tecnología de esta década en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Esta innovadora tecnología micropolimérica presenta grandes ventajas con respecto a los sistemas de IHQ convencionales, ya que permite que el “detector” penetre fácilmente en la membrana nuclear, permitiendo así al usuario detectar antígenos nucleares sin sacrificar la capacidad de teñir los antígenos presentes en la membrana y el citoplasma. UltraVision Quanto amplifica la señal con anticuerpos primarios de ratón y conejo, por lo que resulta versátil y fácil de utilizar. El ruido de fondo que se produce por la unión inespecífica a moléculas de biotina endógenas se elimina porque el sistema UltraVision Quanto no emplea biotina ni avidina. Se mejora la relación señal-ruido para detectar la expresión baja de antígenos o compensar la afinidad baja con anticuerpos primarios utilizando anticuerpos secundarios y enzimas de gran pureza. En última instancia, UltraVision Quanto proporciona al usuario un sistema de detección inmunohistoquímico rápido, sencillo y versátil que ofrece una tinción superior de tejidos generalmente difíciles de visualizar.
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: Fosfatasa alcalina
  • Cromógeno/sustrato: No proporcionado
Incluye: TL-060-AL: Amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), polímero AP Quanto (TL-060-QAP), solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), polímero AP Quanto (TL-125-QAP), solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cromógeno No proporcionado
Enzima Fosfatasa alcalina
Línea de productos Lab Vision, UltraVision
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Substrate No proporcionado
Incluye Amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), polímero AP Quanto (TL-060-QAP), bloqueo Ultra V (TA-060-UB)
Cantidad 60mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 60 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM AP Polymer (Ready-To-Use), specificity anti-Mouse
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone