Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision LP
Código de producto. 10596014 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60mL
125mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10596014 125mL 125 ml
12624007 60mL 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10596014 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TL125HL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Sistema de detección Epredia™ Lab Vision Ultravision LP: El polímero HRP es un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica sin biotina.
UltraVision LP es la tecnología más avanzada en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Este sistema polimérico de segunda generación está compuesto por subunidades de polímeros más pequeñas que reducen los problemas de unión a la proteína objetivo. La reducción de los problemas de unión favorece una tinción más consistente y una mejor amplificación de la señal.1 En última instancia, proporciona al usuario una mayor sensibilidad y una mayor eficiencia de los anticuerpos.2 Con UltraVision LP, se utilizan menos anticuerpos y se obtiene una mejor relación señal-ruido. UltraVision LP también está libre de biotina, por lo que elimina la tinción de fondo que se produce cuando se utilizan los métodos de detección con biotina tradicionales.
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: peroxidasa
  • Cromógeno/sustrato: No proporcionado
Incluye:
TL-060-HL: 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero HRP (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero HRP (TL-125-PH)
Nota:
El sistema de detección UltraVision detecta la unión de un anticuerpo IgG de ratón o de conejo específico a un antígeno en cortes de tejido. El anticuerpo específico se localiza mediante una fórmula que incluye un anticuerpo secundario universal conjugado con un polímero marcado con enzimas que reconoce las inmunoglobulinas de conejo y ratón. A continuación, se visualiza el complejo polimérico con un cromógeno/sustrato adecuado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Recuento 625 a 1250 portaobjetos
Cantidad 125mL
Incluye 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero de HRP (TL-125-PH)
Cromógeno No proporcionado
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Requisitos de almacenamiento Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses.
Enzima peroxidasa
Línea de productos Lab Vision, UltraVision
Substrate No proporcionado