Descripción
Estas gafas flexibles también se pueden usar sobre gafas graduadas, y están disponibles con lentes de acetato de celulosa o policarbonato, como gafas de seguridad para soldadura o con un protector facial abatible.
Características generales
- Gafas de seguridad clásicas adecuadas para una amplia gama de aplicaciones
- El sistema de ventilación indirecta aumenta la circulación del aire
- Un beneficio sostenible: las lentes se pueden sustituir cuando sea necesario
- Lente de repuesto disponible: 9300956
- Sin metal
Características de seguridad
- Certificado conforme a EN 166 (gafas protectoras personales) y EN 170 (filtro de protección UV)
- Marcado: W 166 3 F CE; 2C-1,2 W1 FN CE
- Lente de acetato de celulosa con rendimiento antivaho en el interior y protección UV380
Características de confort
- El sellado facial flexible se amolda naturalmente a cualquier forma facial
- Amplio volumen interno para acomodar gafas graduadas y huecos en la montura para ubicar los brazos laterales, lo que garantiza un ajuste cómodo
- Banda de sujeción textil de longitud ajustable para un ajuste seguro y adaptabilidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Resistentes a sustancias químicas |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Color | Transparente, gris |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas antivaho |
| Material de la banda de sujeción | Textil |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Acetato de celulosa |
| Mostrar más |