Learn More
uvex Gafas de seguridad Ultrasonic
Código de producto. 10355772 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Gris, naranja
Negro, gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco unitSize
10355772 Gris, naranja cada uno
10228092 Negro, gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355772 Proveedor uvex N.º de proveedor 9302245
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El componente suave y flexible proporciona una protección lateral completa incluso en gafas de graduación.
  • Gafas de protección de diseño deportivo, también se pueden llevar sobre las gafas graduadas
  • Las lentes se pueden cambiar
  • Lente para PC, transparente
  • Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • Etiquetado: W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
  • Protección UV 400 fiable
  • Alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
  • Antivaho en el interior, extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior (Uvex Supravision Excellence)
  • Amplio campo de visión panorámica
  • No hay problemas de presión con el desgaste a largo plazo gracias a la combinación de componentes duros y blandos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166 1B 349 KN CE
Tipo de lente Supravision HC-AF
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras de seguridad
Color de marco Gris, naranja
N.° por paquete 1 unidad
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Correa para cabeza ajustable
Protección UV Sí
Frame Type Estándar