Descripción
- La pieza facial suave y flexible se adapta a la perfección a todas las formas de la cara.
- Asimismo, el gran volumen interior permite llevar las gafas sobre gafas de prescripción propias.
- Una ventilación indirecta y la tecnología de recubrimiento probada uvex supravision aseguran una visión clara y una temperatura agradable.
- Las lentes de repuesto ofrecen una ventaja sostenible y, en caso necesario, pueden cambiarse fácilmente.
- El modelo uvex ultrasonic cumple todos los requisitos posibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Full-view Goggles |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |