Learn More
Fisherbrand™ Sonicador Q125 sin sonda
Código de producto. 12991151 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Q125
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
12991151 Q125 cada uno
1 options
Código de producto. 12991151
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eficaz para la interrupción celular estándar, el cizallamiento de ADN/ARN, la homogeneización y muchas otras aplicaciones. El sonicador sin sonda Fisherbrand™ Q125 es un procesador de ultrasonidos programable basado en microprocesador.
  • Funcionamiento programable para ajustar el tiempo de funcionamiento sin manos
  • Modo de pulso para evitar la acumulación de calentamiento en muestras sensibles a la temperatura
  • Control digital de amplitud/intensidad del 20 al 100 %
  • El indicador de tiempo transcurrido muestra el tiempo durante el que las muestras se someten a ultrasonidos
  • Visualización del voltaje y los julios para el control de la energía en tiempo real
  • La protección contra sobrecarga evita daños en los circuitos si se produce un fallo
  • Diseño compacto que ocupa menos espacio que las unidades de la competencia
  • Utiliza componentes sin plomo.
Especificaciones
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 110 V
Incluye Generador, convertidor, cable de alimentación, cable convertidor, juego de llaves
Modelo Q125
Vataje 125 W
Frecuencia de funcionamiento 20 kHz