Learn More
Qsonica Convertidores homogeneizadores ultrasónicos
Código de producto. 15142889 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cable convertidor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15142889 Cable convertidor cada uno
1 options
Código de producto. 15142889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    136.31€ / paquete de 1
    Ahorro 36.69€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El convertidor homogeneizador ultrasónico Qsonica funciona con los homogeneizadores ultrasónicos Microson XL2000 o Sonicator 3000 para transformar las señales eléctricas en vibraciones mecánicas.
  • Para su uso con homogeneizadores ultrasónicos Microson™ modelo XL2000 o Sonicator™ 3000
  • Transforma la señal eléctrica en vibraciones mecánicas
Especificaciones
Tipo de producto Cable convertidor
Longitud (imperial) 72 pulg
Longitud (métrico) 182,88 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para transformar la señal eléctrica en vibración mecánica
Para utilizar con (equipo) Sonicator™ Q500 y Q700