Learn More
WTW™ Célula de conductividad de agua ultrapura
Código de producto. 10603732
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10603732 12 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10603732 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 301961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.81€
    741.00€ / paquete de 1
    Ahorro 128.81€
    14% Descuento
En stock
Obtenga resultados de medición de agua pura con esta célula de conductividad de agua ultrapura que incluye un sensor de temperatura integrado, un cable de 1,5 m y un conector resistente al agua.
  • Células de medición con electrodos concéntricos de acero inoxidable
  • Recipientes de flujo de vidrio o acero inoxidable para mediciones en agua pura
  • Célula de conductividad de agua ultrapura
  • Incluye sensor de temperatura integrado, cable de 1,5 m y conector resistente al agua
  • Valores medidos precisos gracias a electrodos concéntricos sin campos de borde
  • Incluye recipientes de flujo para evitar resultados erróneos producidos por el dióxido de carbono
  • Sin efectos de polarización gracias al diseño de acero inoxidable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,47 in
Descripción Célula de conductividad de agua ultrapura
Diámetro (métrico) 12 mm
Incluye Sensor de temperatura integrado, cable de 1,5 m y conector resistente al agua