Learn More
Invitrogen™ Agua destilada UltraPure™ sin ADNasa/ARNasa
Código de producto. 12060346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12060346 10 x 500 mL paquete de 10
11538646 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12060346 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10977049
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agua destilada UltraPure™ sin ADNasa/ARNasa
UltraPure™ El agua destilada libre de ADNasa/ARNasa está diseñada para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular. Es 0,1-μm filtrado por membrana y probado para actividad DNasa y RNasa.
Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa. Nuestro sistema de agua destilada se monitorea de forma rutinaria para demostrar el cumplimiento de las normas actuales. USP Requisitos de pruebas monográficas para agua para inyección (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase 1 unidad
Tratamiento(s) Not DEPC-treated
Cantidad 10 x 500 mL