Learn More
Invitrogen™ Cloruro de cesio UltraPure™, grado óptico
Código de producto. 10073482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10073482 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10073482 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15507023
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients.
UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients. The highest grade commercially available, UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade can be used to prepare plasmids or to isolate phage, virus particles, or cellular RNA.
El grado óptico del cloruro de cesio UltraPure™ está preparado específicamente para su uso en gradientes de densidad. El grado más alto disponible comercialmente, el grado óptico del cloruro de cesio UltraPure™, puede usarse para preparar plásmidos o para aislar fago, partículas de virus, o ARN celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos UltraPure
Cantidad 1 kg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Polvo