Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Descripción
- A filtered, pre-mixed solution containing 292.2 g/L NaCl
- A common stock solution used in many molecular biology and forensic applications
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cloruro sódico |
| Concentración | 5 M |
| Para utilizar con (aplicación) | Forensics, Molecular Biology |
| Cantidad | 4 L |
| Pureza | Grado de biología molecular |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.