Learn More
Masterflex™ Tubos de PTFE de ultramicrocalibre
Código de producto. 11782753
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,051 mm
0,34 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11782753 0,051 mm 1 PCS
11750299 0,34 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11782753 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641770
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos translucidos a temperaturas extremas y en entornos químicos agresivos
  • Tubos de PTFE de ultramicrocalibre
  • Químicamente inertes
  • Baja permeabilidad
  • Menor coeficiente de fricción que cualquier otro tubo
  • El rango de temperatura es de -400 a +500 grados F (-240 a 260 grados C)
  • Se funde a 620 grados F (327 grados C)
  • La resistencia a la tracción es de 2500 a 4000 psi.
  • La resina para tubos de PTFE está reconocida por UL y cumple con la FDA (21 CFR 177.1550) y USP Requisitos de clase VI
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/500 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,051 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 1/64 pulg, 0,40 mm
Longitud global (imperial) 100 pies
Longitud global (métrico) 30,5 m
Grosor (imperial) 1/175 in
Grosor (métrico) 0,152 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 deg;F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Color Translúcido
Presión máxima 4.000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 deg;C
Tipo de producto Tubos de PTFE de ultramicrocalibre