Learn More
Ultrabark™ 1621, especificación de masa estándar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359335 250 mg 250 miligramos
11349335 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16698.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105809-15-2 | C6H18N3P3 | 231.189 g/mol
Ultramark 1621 is used as a reference compound for positive and negative ion fast-atom bombardment high-resolution mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ultraboark 1621 se utiliza como compuesto de referencia para la espectrometría de masas de alta resolución de bombardeo de átomos rápidos de iones positivos y negativos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105809-15-2
Fórmula molecular C6H18N3P3
Peso molecular (g/mol) 231.189
Número MDL MFCD00242454
Clave InChI DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometilo)-1,3,5-triaza-2$l{5},4$l{5},6$l{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ultramark™ 1621
Nombre de nota Mass Spec Standard
Densidad 1.8
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 2120