Learn More
Ultramark 1621, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ultramark 1621 |
| CAS | 105809-15-2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H18N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| Nombre IUPAC | 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometil)-1,3,5-triaza-2λ ^{5},4λ ^{5},6λ ^{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.109 |