Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Iodoacetyl Resin
Código de producto. 10771005 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10771005 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 10771005 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53155
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Inmovilice covalentemente los péptidos de cisteína (moléculas que contienen sulfhidrilo) para la purificación por afinidad de anticuerpos con estos gránulos de poliacrilamida activados por haloacetil.
El kit Thermo Scientific™ UltraLink de acoplamiento de péptidos y resina de yodoacetil permite la inmovilización covalente de péptidos que contienen cisteína para utilizarlos en la purificación de anticuerpos y en otros protocolos de afinidad.
La resina de yodoacetil UltraLink en gránulos es un copolímero hidrófilo de poliacrilamida y azlactona con estructura polimérica rígida y gran área de superficie y de volumen de poro. Cada grupo azlactona se ha modificado para formar un brazo espaciador de 15 átomos que termina en un grupo yodoacetil, capaz de reaccionar con grupos de sulfhidrilo (por ejemplo, una cadena lateral de residuos de cisteína reducida) para inmovilizar de manera covalente péptidos u otros ligandos que contienen sulfhidrilo. La química de acoplamiento eficaz y la estructura granular del soporte biológico UltraLink activado con yodoacetil generan una alta capacidad de unión de proteínas, altas velocidades de caudal, un bajo volumen de uniones no específicas y, en términos generales, un rendimiento superior en la cromatografía de afinidad. Las resinas UltraLink son ideales para aplicaciones de presión media como FPLC.
El kit de acoplamiento de micropéptidos es un kit de columnas de centrifugación para microcentrífuga pensado para inmovilizar pequeñas cantidades (entre 25 y 250μg) de péptidos que contengan sulfhidrilo (por ejemplo, péptidos con extremos de cisteína) sobre la resina para crear una columna de afinidad pequeña y reutilizable. Los procedimientos de acoplamiento y purificación por afinidad han sido optimizados para su uso en volúmenes de muestra pequeños (200 a 300 μl). Los pasos de lavado y elución se llevan a cabo de forma rápida y eficaz gracias las cómodas columnas de centrifugación para microcentrífuga. Cada kit contiene reactivos suficientes para 10 reacciones de acoplamiento y 20 purificaciones por afinidad. El kit es ideal para inmovilizar antígenos péptidos que contengan residuos del extremo de cisteína para su uso en la purificación de anticuerpos específicos procedentes de muestras pequeñas de suero, ascitas o sobrenadantes de cultivos.
Características destacadas:
  • Alta eficacia y capacidad de acoplamiento: permite inmovilizar las proteínas que contienen sulfhidrilo u otros ligandos de forma eficaz y acoplándolos en una hora.
  • Química de acoplamiento específica y a prueba de fugas: reacciona específicamente con los grupos sulfhidrilo (tioles reducidos), lo que genera enlaces de tioéter que son estables para su uso en muchos procedimientos de purificación por afinidad.
  • Condiciones de acoplamiento sencillas: podrá llevar a cabo las reacciones de inmovilización en cualquiera de los diversos tampones; el acoplamiento es más eficaz y específico en un pH de 8,0 u 8,5 y puede llevarse a cabo con o sin disolvente orgánico.
  • Perfectamente reutilizable: la resina de afinidad preparada se puede utilizar con procedimientos habituales de unión y elución para muchos ciclos de purificación de la afinidad sin que ello suponga una pérdida significativa de la capacidad de unión.
  • Resina duradera y de alto rendimiento: los gránulos porosos de resina tienen un diámetro de 60 μm, pueden soportar 100 psi (6,9 bar) y permiten caudales lineales de 3000 cm/hora.
Kit de acoplamiento de micropéptidos (n.º de referencia 20485):
  • Optimizado para trabajar a pequeña escala: ideal para acoplar pequeñas cantidades (de 25 a 250 μg) de péptidos o proteínas que contengan sulfhidrilo para la purificación de anticuerpos específicos del suero crudo.
  • Resina de afinidad de alto rendimiento: utiliza resina de yodoacetil UltraLink basada en poliacrilamida para una reacción específica a los grupos sulfhidrilo.
  • Química de acoplamiento eficaz: eficacia de inmovilización del >85 % (medida a partir de una reacción de una hora con péptidos de insulina, calcitonina y osteocalcina).
  • Rápido y fácil de usar: realice pasos de lavado y elución con una microcentrífuga.
  • Reutilizable: use resina peptídica preparada varias veces sin que ello suponga una pérdida significativa de su capacidad.
Incluye:
El kit de acoplamiento de micropéptidos incluye columnas de centrifugación para microcentrífuga que contienen resina de yodoacetil UltraLink, tampón de acoplamiento, L-cisteína (para la desactivación), solución de lavado, PBS, tampón de elución y tubos de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Resina de iodoacetil UltraLink
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras su recepción, se debe almacenar a 4 °C, protegido de la luz. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tamaño de partículas 50-80 μm
Línea de productos UltraLink
Cantidad 10 mL
Tipo Resina
Fase estacionaria Haloacetil
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina UltraLink™
Capacidad de unión Acoplamiento de IgG humana de ≥ 6 mg por ml de resina