Descripción
El soporte biológico Thermo Scientific™ UltraLink es una resina de poliacrilamida de gran duración y activada para facilitar la inmovilización covalente y directa de proteínas y otras biomoléculas a través de sus aminas primarias para utilizar en procedimientos de purificación por afinidad.
Características destacadas:
Alta eficiencia y capacidad de acoplamiento: inmoviliza las proteínas con alta eficiencia y capacidad de acoplamiento en una hora
Química de acoplamiento específica y a prueba de fugas: reacciona específicamente con aminas primarias (-NH2), lo que resulta en enlaces de amida que son estables para su uso en muchos procedimientos de purificación por afinidad; la reacción de acoplamiento no tiene ningún grupo que permita contaminar las muestras
Fácil de usar: sin necesidad de reactivos secundarios o abombamiento previo; basta con pesar la cantidad necesaria de soporte seco y añadir la solución de ligando para iniciar la reacción de acoplamiento
Condiciones de acoplamiento flexible: lleve a cabo una reacción de inmovilización en una variedad de tampones no aminos y niveles de pH; el acoplamiento es más eficaz en tampones que contienen una sal liotrópica como el citrato de sodio; el acoplamiento es compatible con o sin disolvente orgánico
Excelente reusabilidad: la resina de afinidad preparada se puede utilizar con procedimientos habituales de unión y elución para más de 100 ciclos de purificación por afinidad sin pérdida significativa de capacidad de unión
- Resina duradera y de alto rendimiento: las partículas porosas de resina tienen un diámetro de 60 μm, pueden soportar 100 psi (6,9 bar) y permitir caudales lineales de 3 000 cm/hora
Propiedades de UltraLink Biosupport:
- Nombres alternativos: 3M Emphaze Biosupport Medium AB1
- Matriz: Copolímero de poliacrilamida/azlactona
- Tamaño de partícula: De 50 a 80 μm
- Presión máxima: 100 psi (6,9 bar)
- Caudal lineal máximo: 3000 cm/hora
- Capacidad de acoplamiento: >18 mg de mioglobina por mililitro de resina asentada
- Grupo de salida en reacción de acoplamiento: Ninguno
- Enlace formado: Enlace de amida
- Brazo espaciador: 5 átomos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 18 mg de acoplamiento de mioglobina por ml de resina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C con desecante. El producto se envía a temperatura ambiente |
| Tamaño de partículas | 50-80 μm |
| Línea de productos | UltraLink |
| Cantidad | 1,25 g |
| Objetivo | Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria |
| Tipo | Soporte biológico |
| Fase estacionaria | Azlactone |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina UltraLink™ |