Description
- Ideal para análisis de elementos ligeros.
- Resistente al calor hasta 100 °C (212 °F).
- Razonablemente resistente a los productos químicos.
- Compatible con X-Cell™ tazas de muestra.
- Cole-Parmer™ La película para ventanas XRF sirve como ventana de muestra sobre nuestra X-Cell copas de muestra, que permiten una transmisión uniforme de rayos X al tiempo que contienen eficazmente la muestra líquida.
- Ultralene™ La película ofrece el mejor equilibrio entre transmisión de rayos X, resistividad química, resistencia y pureza.
- El 4 μEl espesor de 0,16 m (m) permite un mayor grado de transmisión de rayos X y lo hace ideal para el análisis de elementos ligeros.
- Es resistente al calor hasta 100 C (212 °F) °y es razonablemente resistente a ácidos, bases y muchos productos químicos orgánicos, pero puede ser atacado por hidrocarburos aromáticos y halogenados.
Order Info
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros XRF |
| Tipo | Rollo de película para ventanas |
| Descripción | Rollo |
| Dimensiones (L x An) | 300 ft x 2,87 pulg. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cubre ventana de muestra |
| Longitud (imperial) | 300 pies |
| Longitud (métrico) | 91,4 m |
| Material | Ultralene |
| Anchura (imperial) | 2,87 pulg. |
| Cantidad | 1 rollo |
| Show More |