Learn More
Edwards Vacuum™ Aceite lubricante Ultragrade™ Performance 19
Código de producto. 10431991
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4000 mL
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10431991 4000 mL 4 litros
1 options
Código de producto. 10431991 Proveedor Edwards Vacuum™ N.º de proveedor H11025013
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El aceite más popular para bombas de paletas giratorias, con excelentes características de lubricación y presión de vapor.
  • Se produce mediante un exclusivo proceso de hidrotratamiento que elimina el nitrógeno, el azufre y el oxígeno y los hidrocarburos aromáticos, lo que deja un stock de base transparente esencialmente libre de impurezas
  • Cuando se combinan con aditivos, los aceites Performance proporcionan un rendimiento de vacío mejorado, estabilidad térmica y de oxidación e inhibición de óxido
  • Los antioxidantes incluidos en el aceite permiten a la bomba soportar altas temperaturas de funcionamiento sin degradación del aceite, lo que amplía los intervalos entre los cambios de aceite
  • La mejor opción para bombas grandes utilizadas en aplicaciones de ciclos de trabajo pesado
  • Otras aplicaciones incluyen espectrómetros de masas, microscopios de electrones, pulverización de película fina, estudios de superficie, sistemas de UHV, detección de fugas, tubos de TV, válvulas de alimentación y mucho más
Specifications
Tipo de producto Aceite lubricante
Formato petróleo, aceite
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros de masas, microscopios de electrones, pulverización catódica, estudios de superficie, sistemas UHV, detección de fugas, válvulas de alimentación, tubos de televisión, destilación, estudios espaciales, hornos, soldadura con rayo de electrones, impregnación, bombeo de químicos, embalaje, metalización
Certificaciones/conformidad Restricción de sustancias peligrosas (ROHS)
Presión Presión de vapor 1 x 108 mbar a 20 °C
Viscosidad 352 cSt a 20 °C, 103 cSt a 40 °C
Volumen (métrico) 4000 mL