Descripción
- Tres puntos de corte de peso molecular.
- 40 veces la concentración máxima.
- Estas unidades de ultrafiltración desechables están diseñadas para facilitar la concentración, separación o purificación de otros modos de pequeños volúmenes (< 2 mL) de muestras líquidas, sobre la base del corte de peso molecular utilizando presión positiva.
- El tapón de la unidad es de polipropileno, y tanto la cubeta de retención como la cubeta de filtración son de acrílico.
- El medio de filtración es de polisulfono.
- Para usarlas, simplemente administre una muestra dentro de la cubeta de retención con una pipeta, coloque el tapón de la cubeta de retención e inyecte 10 ml de aire con una jeringa.
- Quite el tapón para detener la filtración.
- Esterilización: 25% etanol, 5% formalina
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| MWCO | 200 kDa |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso, concentre, separe y purifique muestras biológicas sin centrífuga |
| Cantidad | Paquete de 24 |
| Tipo | Unidad de ultrafiltración |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 2 ml |