Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Filtros y dispositivos de ultrafiltración
- Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Código de producto. 10662392 Tienda Sartorius Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Grosor (métrico) | MWCO | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10662392 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 300 kDa | paquete de 10 |
| 10022281 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15992510 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10173751 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 11790945 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10504201 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10133801 | 63 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa | paquete de 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10337261 | 47 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10662602 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10439511 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10574571 | 47 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 300 kDa | paquete de 10 |
| 10052301 | 63 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10032421 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10245801 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
-
170.00€
168.00€ / paquete de 10
Ahorro 2.00€
1% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Sartorius Stedim Biotech ofrece una amplia gama de discos de membrana de ultrafiltración para la concentración de muestras en celdas agitadas. Los diámetros del disco de membrana oscilan entre 13 mm y 293 mm con valores de corte de peso molecular de 1 a 300 kDa. Hay disponibles diferentes materiales de membrana en función de la aplicación: PES es el material estándar con alto flujo, sin interacciones hidrófobas o hidrófilas y baja incrustación. characteristics.Hydrosart™ , una membrana de celulosa regenerada patentada, presenta una unión a proteínas extremadamente baja y una resistencia química extendida y es la preferida para la concentración de muestras con un contenido de proteínas muy bajo.
- Gran variedad de MWCO
- Amplia gama de diámetros de disco
- Compatible con todas las cubetas de agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco de ultrafiltración |
| Material | PES |
| Material (membrana) | Polisulfona |
| MWCO | 300 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la concentración de muestras en cubetas con agitación |
| Cantidad | 10/paq. |
| Grosor (métrico) | 120 μm |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |