Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC UltraFast™ UFC-WAX
Código de producto. 10594265 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor de película:
0,1 µm
0,2 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor de película Tamaño de la unidad
10594265 0,1 µm cada uno
10137934 0,2 µm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10594265 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor UFMC00001010501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas de GC Thermo Scientific™ UltraFast.
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si su laboratorio procesa un gran número de muestras a diario, las columnas para GC UltraFast ofrecen la velocidad de procesamiento y el rendimiento que necesita. Estas columnas cortas de pequeño calibre se han diseñado para su uso con la configuración para cromatografía de gases Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Esta combinación supone una gran ventaja por lo que respecta a la velocidad de análisis en comparación con los procedimientos de GC convencionales.
Aplicaciones:
Productos químicos
Petroquímica
Medio ambiente
Aromas y fragancias
Diseñadas especialmente para maximizar la resistencia y la velocidad
En el caso de las columnas para GC UltraFast, se usan capilares de pequeño calibre cortos (de 2 a 10 m) y unas condiciones de programación de la temperatura normalmente superiores a 2 °C/s, lo que tiene como resultado una anchura de los picos comprendida en un intervalo de 50-200 ms. Por consiguiente, la duración media del análisis es de 1 minuto o menos tiempo. Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
Reducción considerable del tiempo de análisis
Aumento de la capacidad de procesamiento de las muestras (en un factor de 20)
Vida útil de la columna más prolongada
Usos de las columnas UltraFast UFC-WAX:
Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
Aceites esenciales
General
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC para productos químicos, GC para petroquímicos, GC para análisis medioambiental, GC para sabores y fragancias
Longitud (métrico) 5 m
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria UltraFast UFC-WAX
Para utilizar con (equipo) Instrumento Trace GC UltraFast
Descripción 5 m x 0,1 mm x 0,1 µm
Línea de productos Ultrafast
Grosor de película 0,1 µm