Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC UltraFast™ UFC-M1
Código de producto. 10724657 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10724657 5 m cada uno
1 options
Código de producto. 10724657 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor UFMC00001070904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1.
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1. Si su laboratorio procesa un gran número de muestras a diario, las columnas para GC UltraFast ofrecen la velocidad de procesamiento y el rendimiento que necesita. Estas columnas cortas y de calibre estrecho están diseñadas para utilizarse con la configuración del cromatógrafo de gases Thermo Scientific™ TRACE GC™ UltraFast. Esta combinación supone una gran ventaja por lo que respecta a la velocidad de análisis en comparación con los procedimientos de GC convencionales.
Aplicaciones:
  • Químico(a), producto químico, sustancia química
  • Industria petroquímica
  • Medio ambiente
  • Aromas y fragancias
Diseñadas especialmente para maximizar la resistencia y la velocidad
En el caso de las columnas para GC UltraFast, se usan capilares de pequeño calibre cortos (2-10 m) y unas condiciones de programación de la temperatura normalmente superiores a 2 °C/s, lo que tiene como resultado una anchura de los picos comprendida en un intervalo de 50-200 ms. Por consiguiente, la duración media del análisis es de 1 minuto o menos tiempo. Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Reducción considerable del tiempo de análisis
  • Aumento del rendimiento de las muestras en un factor de 20
  • Vida útil de la columna más prolongada
Usos de las columnas UltraFast UFC-M1:
  • General
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC para productos químicos, GC para industria petroquímica, GC para análisis medioambiental, GC para aromas y fragancias
Longitud (métrico) 5 m
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria UltraFast UFC-M1
Para utilizar con (equipo) Instrumento Trace GC UltraFast
Descripción 5 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Línea de productos Ultrafast
Grosor de película 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.