Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC UltraFast™ UFC-5
Código de producto. 10301105 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 m
5 m
10 m
Grosor de película:
0,1 µm
0,4 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10301105 10 m 0,4 µm cada uno
10311195 5 m 0,4 µm cada uno
10321195 5 m 0,1 µm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10301105 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor UFMC00002010006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas de GC Thermo Scientific™ UltraFast.
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si su laboratorio procesa un gran número de muestras a diario, las columnas para GC UltraFast ofrecen la velocidad de procesamiento y el rendimiento que necesita. Estas columnas cortas de pequeño calibre se han diseñado para su uso con la configuración para cromatografía de gases Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Esta combinación supone una gran ventaja por lo que respecta a la velocidad de análisis en comparación con los procedimientos de GC convencionales.
Aplicaciones:
Productos químicos
Petroquímica
Medio ambiente
Aromas y fragancias
Diseñadas especialmente para maximizar la resistencia y la velocidad
Las columnas para GC UltraFast usan capilares de pequeño calibre cortos (de 2 a 10 m) y unas condiciones de programación de la temperatura normalmente superiores a 2 °C/s, lo que tiene como resultado una anchura de los picos comprendida en un intervalo de 50-200 ms. Por consiguiente, la duración media del análisis es de 1 minuto o menos. Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
Reducción considerable del tiempo de análisis
Aumento de la capacidad de procesamiento de las muestras en un factor de 20
Vida útil de la columna más prolongada
Usos de las columnas UltraFast UFC-5:
General
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC para productos químicos, GC para petroquímicos, GC para análisis medioambiental, GC para sabores y fragancias
Longitud (métrico) 10 m
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria UltraFast UFC-5
Para utilizar con (equipo) Instrumento Trace GC UltraFast
Descripción 10 m x 0,1 mm x 0,4 μm
Línea de productos Ultrafast
Grosor de película 0,4 µm
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.