Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC UltraFast™ UFC-264
Código de producto. 10197684 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10197684 10 m cada uno
1 options
Código de producto. 10197684 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor UFMC00002010207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264.
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-264. Si su laboratorio procesa un gran número de muestras a diario, las columnas para GC UltraFast ofrecen la velocidad de procesamiento y el rendimiento que necesita. Estas columnas cortas de pequeño calibre se han diseñado para su uso con la configuración para cromatografía de gases Thermo Scientific™ TRACE GC™ UltraFast. Esta combinación supone una gran ventaja por lo que respecta a la velocidad de análisis en comparación con los procedimientos de GC convencionales.
Aplicaciones:
  • Productos químicos
  • Petroquímica
  • Medioambiente
  • Aromas y fragancias
Diseñadas especialmente para maximizar la resistencia y la velocidad
En el caso de las columnas para GC UltraFast, se usan capilares de pequeño calibre cortos (de 2 a 10 m) y unas condiciones de programación de la temperatura normalmente superiores a 2 °C/s, lo que tiene como resultado una anchura de los picos comprendida en un intervalo de 50 a 200 ms. Por consiguiente, la duración media del análisis es de 1 minuto o menos tiempo. Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
  • Reducción considerable del tiempo de análisis
  • Aumento del rendimiento de las muestras en un factor de 20
  • Vida útil de la columna más prolongada
Usos de las columnas UltraFast UFC-264:
  • Volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC para productos químicos, GC para petroquímicos, GC para análisis medioambiental, GC para sabores y fragancias
Longitud (métrico) 10 m
Diámetro interior (métrico) 0,1 mm
Fase estacionaria UltraFast UFC-264
Para utilizar con (equipo) Instrumento Trace GC UltraFast
Descripción 10 m x 0,1 mm x 0,5 μm
Línea de productos Ultrafast
Grosor de película 0,5 µm