Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus
Código de producto. 16651194
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
25
100
Tamaño de la unidad:
100 tests
2 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
16651194 100 100 tests
16846071 25 2 g
16662224 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16651194 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 01333342
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los gránulos de compensación Ultracomp eBeads Plus son la segunda generación de gránulos Ultracomp para su uso en citometría de flujo.
  • Une las partículas esféricas para su uso como controles de compensación de un solo color.
  • Se une a anticuerpos de ratón, rata y hámster, pero también se une a anticuerpos de conejo y humanos recombinantes.
  • Diseñado para su uso en compensación con todos los fluorocromos excitados mediante láseres ultravioleta (355 nm), violeta (405 nm), azul (488 nm), verde (532 nm), amarillo-verde (561 nm) y rojo (633-640 nm).
  • Compense de manera similar las células cuando se usa con los anticuerpos conjugados Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- y Super Bright 702.
  • Compatibilidad multiespecífica: se une a anticuerpos de ratón, rata, hámster, conejo y humanos recombinantes
  • Compatibilidad mejorada con fluoróforos
  • Cada gota de gránulos contiene dos poblaciones: una población positiva que se une a cualquier anticuerpo de ratón, rata, hámster, conejo o humano recombinante y una población negativa que no se une a ningún anticuerpo.
  • Cuando se añade un anticuerpo conjugado con fluorocromo a las microesferas, se observan poblaciones tanto positivas como negativas.
  • Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color para configurar adecuadamente la instrumentación en experimentos de citometría de flujo de varios colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 x 106 gránulos/ml
Diámetro (métrico) 5 μm
Excitación/emisión UV-633/635 nm
Para utilizar con (aplicación) Anticuerpos de ratón, rata, hámster, humano, conejo
Nº de pruebas 100
Cantidad 100 tests
Tipo de producto Gránulos de compensación de anticuerpos
Para uso exclusivo en investigación.