Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de ultracentrífuga SureSpin 632 (632 ml)
Product Code. 16624884
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 17 mL
6 x 38,5 mL
RCF máx.:
187.295 x g
191.759 x g
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad RCF máx. Unit Size
16624884 6 x 17 mL 191.759 x g cada uno
16479639 6 x 38,5 mL 187.295 x g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16624884 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75003031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37845.00€
    36300.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1545.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-05-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rendimiento para aplicaciones de purificación y flexibilidad de opciones de cestillo adicional en un rotor de ultracentrífuga.
Diseñado para aplicaciones de purificación, el rotor basculante de ultracentrífuga Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 (632 ml) cuenta con un diseño de carga superior para facilitar su uso y la versatilidad de 38,5 ml o la opción de un juego de cestillos adicional para una capacidad de cestillo de 17 ml. Disponible para ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+.
Características del producto:
  • El diseño de carga superior para el tratamiento muy suave de gradientes sensibles proporciona facilidad de uso, al tiempo que mitiga los contratiempos de un cestillo mal colocado
  • Flexibilidad de juego de cestillos de 38,5 ml adicional para proporcionar doble la versatilidad con un rotor
  • Utiliza los mismos tubos y adaptadores que los rotores Thermo Scientific AH-629 y SureSpin 630  para una transición perfecta a los rotores SureSpin 632 mejorados
  • Totalmente integrado para su uso con ultracentrífugas Sorvall WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Titanio
Tipo Rotor basculante de ultracentrífuga
Capacidad 6 x 17 mL
RCF máx. 191.759 x g
Vel. máx 32.000 rpm
Radio (métrico) 16,75 cm
Radio mín. (métrico) 6,85 cm
Factor K 221
Longitud máx. del tubo 10,2 cm
Diámetro máx. del tubo 1,6 cm
Peso neto 15,87 lb (7,2 kg)
Para utilizar con (equipo) Sorvall WX+ ultracentrífuga
Incluye Cestillos, gradilla, soporte para rotor, lubricante para roscas, juntas tóricas, grasa para juntas tóricas, disco de velocidad extra (32 000 rpm), libro de registro del rotor y manual de instrucciones