Description
- Ultracarb™
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 4.6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 90 Å |
| Carga de carbono | 22% |
| Material | Sílice |
| Técnica | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Tipo de producto | Columna para HPLC |