Descripción
- Tubos desechables
Los tubos desechables sellables se han optimizado para su aplicación.
Reducen la cantidad de limpieza necesaria y descartan cualquier riesgo de contaminación cruzada. - Condiciones de prueba programables
Tiempo, energía, volumen: Especifique y programe sistemáticamente las condiciones de prueba y guarde los parámetros utilizados con frecuencia en la biblioteca. - Cambio ajustable en la dirección de rotación
Con el menú claro y multilingüe es muy fácil establecer cuándo y con qué frecuencia debe cambiarse la dirección de rotación. - Botón turbo
Mezcla, dispersión o molienda todavía más intensas al alcance de la mano: todo esto se consigue con el botón turbo. En períodos cortos, se pueden alcanzar velocidades de rotación de hasta 8.000 rpm.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 400 a 8000 rpm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 36 W |
| Vataje | 36 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 178 x 122 x 54 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Pantalla | LED |
| Para utilizar con (equipo) | Multi Drive |
| Temporizador | Sí |
| Viscosidad | 5000 mPas |
| Peso (métrico) | 1,3 kg |