Learn More
IKA™ Dispersor digital ULTRA-TURRAX™ T 18
Código de producto. 13396299 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador digital
Paquete de dispersador digital
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipo de tapón Tamaño de la unidad
13396299 Dispensador digital Enchufe europeo cada uno
13470657 Paquete de dispersador digital Enchufe europeo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13396299 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003720000
En stock
Dispersa volúmenes de 1 a 1500 ml (H2O) con pantalla de velocidad digital. El dispersor digital IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 ofrece un intervalo amplio de velocidad de 3000 a 25 000 rpm que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
Instrumento de dispersión a precio competitivo para volúmenes de 1 a 1500 ml (H2O) con pantalla de velocidad digital. Ofrece un intervalo amplio de velocidad de 3000 a 25 000 rpm que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Control electrónico de velocidad.
  • Protección contra sobrecarga eléctrica
  • Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
  • Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños.
  • Pantalla de código de errores
  • Funcionamiento silencioso
  • Protección del motor contra sobrecarga
  • Pantalla digital para un control preciso de las velocidades establecidas y reales 2+1 años después de registrarse en 2+1 www.ika.com/register
  • Mando giratorio para ajustar la velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 3000 a 25.000 rpm
Tensión 220/240 V
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
Vataje 500 W
Intervalo de volumen (métrico) De 1 ml a 1,5 l
Fondo (métrico) 106 mm
Altura (métrico) 450 mm
Anchura (métrico) 87 mm
Pantalla LED
Incluye Control electrónico de velocidad y protección contra sobrecarga. Con enchufe europeo.
Modelo T 18 ULTRA-TURRAX™
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de tapón Enchufe europeo
Viscosidad 5000 mPas
Tipo de producto Dispensador digital
Frecuencia 50 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.