Learn More
Azpack™ Película para envolver adherente Sarogold™ PRO
Código de producto. 12872233
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
300mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12872233 300mm cada uno
11958462 300mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12872233 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 12872233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    193.33€ / paquete de 1
    Ahorro 38.67€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Proporciona una barrera total para la humedad y los gases que evita la contaminación de los cierres de caucho de silicona del secador de gel. La película para envolver adherente Azpack™ Sarogold™ PRO extrae los vapores hacia abajo a través del
  • Para su uso con aplicaciones de secado de geles.
  • Proporciona una barrera impermeable.
  • Se retira fácilmente de la superficie del gel seco sin retirar con ella el gel.
  • Transparente, transparente a la luz ultravioleta y se puede utilizar para cubrir y almacenar geles prefundidos durante un periodo considerable a + 4 °C, o para cubrir geles de agarosa que impiden el secado durante la observación y la fotografía en un transiluminador.
  • Se suministra en un rollo de 300 m en cajas de cartón rígido con cortador.
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Película adherente
Anchura (métrico) 300mm
Material Plástico