Learn More
Thermo Scientific™ Ultra Streptavidin-HRP
Código de producto. 10721565 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10721565 1,5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 10721565 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N504
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Estreptavidina-HRP ultra
La estreptavidina-HRP consta de una proteína de estreptavidina que se conjuga de forma covalente a la enzima de peroxidasa de rábano picante (HRP). La estreptavidina se une a la biotina y el HRP conjugado proporciona un alto nivel de actividad para la detección utilizando un sistema de sustrato adecuado.
Características de la estreptavidina-HRP:
  • Número de producto: N504
  • Tamaño: 1,5 ml
  • Formulación: Conjugado en solución estabilizante que contiene proteína y está conservado con un 0,02 % de metilisotiazolinona, 0,02% de bromonitrodioxano y 0,002% de otras isotiazolonas activas.
  • Almacenamiento: se envía en paquetes fríos. Almacenar entre 2 y 8 °C. Es estable hasta la fecha de caducidad si se almacena bajo estas condiciones.
  • Aplicación: ELISA: para el uso con anticuerpos de detección etiquetados con biotina. El intervalo de dilución recomendado es de 1:400 a 1:2000 en diluyente ELISA (p. ej., PBS que contiene un 4 % de BSA libre de proteasa). La dilución óptima debe determinarse empíricamente para cada aplicación específica. Prepare las diluciones inmediatamente antes de su uso.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado HRP
    Cantidad 1,5 mL
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
    Molécula diana Biotina
    Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Ultra Streptavidin-HRP
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Sensibilización cutánea Categoría 1
    Indicaciones de peligro
    • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one