Learn More
Agua ultrapura, Chem-Lab
Código de producto. 12044907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12044907 10 l 10 litros
11939242 2.5 L 2.50 litro
11949242 5 l 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12044907 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2101.9010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ultra purificado para uso en laboratorio, AAS y ICP . Agua ultrapura Chem-Lab se reúne ASTM Normas D-94 y D-129. Está filtrado por rayos UV con LF. < μ1 S – 0,4 μmetros. Disponible en varias cantidades: 2,5, 5 y 10L.
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,016g/mol
Grado Ultrapuro
Presión de vapor 17,5 mm Hg a 20 °C
Filtrado LF de < 1 μS – o0,4 μm, UV filtrada
Densidad 1.00g/mL
Cantidad 10 l
Forma física Líquido