Descripción
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
- Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera multiusos |
| Material | Niquelado |
| Incluye | Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio |
| Descripción | Abrazadera, multiusos, CLM-ULTRA3DZS |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 5,98 in |
| Longitud (imperial) del brazo | 4,000 in |
| Longitud (métrico) | 152,00 mm |
| Longitud (métrico) del brazo | 102 mm |
| Tamaño | S |
| Mostrar más |