Learn More
Combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre en blanco, VHG™
Descripción
Combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre en blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Blank |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Blank |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Nombre IUPAC | Blanco |
| Solvent or Matrix | #2 Diésel |
| Cantidad | 0,5 gal |