Learn More
Greiner Bio-One Tapas para microplacas de poliestireno de perfil ultrabajo
Código de producto. 10398623
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
10398623 No estéril 100 PCS
1 options
Código de producto. 10398623 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 691101
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Se utiliza para microplacas de perfil bajo de formato alto
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Ofrecen protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y cultivo celular
  • Compatible con una amplia gama de diferentes microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 85 x 6 mm
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 384/1536
Anillos de condensación No
N.º por caja 100
N.° por paquete 5
Tipo de producto Microplate Lid
adhesivo/a/s None
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C to +60°C
Forma del pocillo All well shapes
Plate Compatibility Una variedad de microplacas, especialmente adecuadas para microplacas de perfil bajo y formato alto
Esquinas recortadas No
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.