Descripción
- El frasco de plástico cerrado e irrompible garantiza la precisión
- Ideal para su uso en cámaras medioambientales
- Número de serie individual impreso en el tubo del termómetro
- Líquido de alcohol azul sin mercurio
- Se incluye una declaración de precisión trazable por el NIST
- Marcas fusionadas permanentemente
- Accesorio antirenrollado de estilo triangular
- Vidrio trasero blanco con revestimiento de PFA
- Botella llena de propilenglicol
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Propilenglicol |
| Longitud total (métrico) | 145 mm |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Descripción | Termómetro de verificación para congelador ULT de vidrio de con parte posterior blanca y recubierto con PFA |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -90 °C a 25 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores, refrigeradores, incubadoras, estufas, cámaras medioambientales u otros entornos en los que sea necesaria la estabilidad de la temperatura |
| Exactitud | ±1,5 °C; ±2,5 °C por debajo de -50 °C |
| Subdivisión | 1 °C |