Learn More
Corning™ Matraces de adherencia ultrabaja
BIOPHARMA
Código de producto. 16865831 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16865831 7,5 mL paquete de 25
1 options
Código de producto. 16865831 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.90€
    335.68€ / paquete de 25
    Ahorro 40.22€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular. Los matraces de adherencia ultrabaja Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado de células y permite el uso de un tamaño de pipeta más grande.
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
  • La superficie es no citotóxica, biológicamente inerte y no degradable
  • Números de lote para facilitar la trazabilidad
  • integridad 100 % probada
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Color Transparente
Capacidad (métrico) 7,5 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para pipeteo o raspado
Estilo de cuello Inclinado
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 6/Paq.
Tipo de producto Matraz de cultivo celular
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Accesorio ultra bajo
Porosidad 0,2 μm
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 25 cm²
Tratamiento de superficie Accesorio ultra bajo
Volumen de trabajo (métrico) De 5 a 7,5 mL
Tamaño del tapón 20 mm